Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC AQUASIL™ C18
Mayor retención que C18 para moléculas polares
711.96€ - 922.07€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 3 μm |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 310 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10047314
|
Thermo Scientific™
77503-103030 |
3 mm | 100 mm | C18 |
922.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10362385
|
Thermo Scientific™
77503-051030 |
1 mm | 50 mm | C18 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11583021
|
Thermo Scientific™
77503-022130 |
2,1 mm | 20 mm | C18 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Especificaciones
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
De 2 a 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12 % | |
Sí |