Learn More
BRAND™ AR-Glas™ Stirring Rods
Glass stirring rods
Marca: BRAND™ 135805
27.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.42000kg
Especificaciones
5 mm | |
Se unen estrechamente en ambos extremos | |
200 mm |