Learn More
BRAND™ AR-GLAS™ Stirring Rods
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Fabricación de AR-GLAS™
- Los tubos se unen estrechamente en ambos extremos.
- Se suministran en paquetes de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | 50/Paq. |