missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR tipo 1

Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de la clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en ámbar se suministran con un conector de algodón de serie.

Marca:  Hirschmann™ 1100241

Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11702272

  • 82.20€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Graduación del anillo de punto principal
  • No graduado hasta la punta, cero en la parte superior
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones

Especificaciones

AS
0,02 mL
12/pack
2 ml
Pipeta graduada
AR-GLAS™
Ámbar
Tinta de difusión de tinción ámbar duradera
±0,01 ml
360 ± 5 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote