missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR tipo 1

Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de la clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en ámbar se suministran con un conector de algodón de serie.

Marca:  Hirschmann™ 1100242

Detalles adicionales : Peso : 0.28800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11786632

  • 82.20€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Graduación del anillo de punto principal
  • No graduado hasta la punta, cero en la parte superior
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones

Especificaciones

0,01 mL
Para el suministro
AS
No estériles
Ámbar
Tinta de difusión de tinción ámbar duradera
0,01 mL
Pipeta graduada, tipo 1
Esterilizable en autoclave
DIN EN ISO 835
Vidrio sodocálcico
0,1 ml
12/paquete
2 mL
N.º
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales