Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR tipo 1
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de la clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en ámbar se suministran con un conector de algodón de serie.
Marca:  Hirschmann™ 1100233
Detalles adicionales : Peso : 0.29970kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11792262
  • 82.20€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Graduación del anillo de punto principal
  • No graduado hasta la punta, cero en la parte superior
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
AS
0,01 mL
12/pack
1 ml
Pipeta graduada
AR-GLAS™
Ámbar
Tinta de difusión de tinción ámbar duradera
±0,007 ml
360 ± 5 mm
Certificados
Ver productos accesorios