Learn More
Hecht Karl™ Buretas de vidrio sódico-cálcico/AR
Designed with improved special pinch cock with titration screw for precise regulation. VITLab™ Automatic Burettes are standard type with 1.5 times the tolerance of Class AS.
88.00€ - 91.00€
Especificaciones
Material | Vidrio AR/vidrio sódico-cálcico |
---|---|
Graduaciones | 0.10mL |
Incluye | Tubo de llenado de plástico, frasco de polietileno con bureta con base de plástico |
Tolerancia | 0.100 ml |
Tipo | Bureta automática |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10023891
|
Hecht Karl™
40820050 |
50 ml |
91.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10318731
|
Hecht Karl™
40820025 |
25 ml |
88.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Schilling burettes
- Plastic burette clamp, chemical-resistant, allows discharge drop by drop by slightly pushing
- Polyethylene storage bottles, plastic base
- Burette fills by slightly pressing the storage bottle displaying automatic zero point adjustment
- Plastic tubing as riser
- Upper part of the burette is closed, Pellet titration burette design avoids soiling
- Burette with Schellbach stripe and fused graduation “ASSISTENT-PERMANENT”, calibrated, faceted outlet tip
Especificaciones
Vidrio AR/vidrio sódico-cálcico | |
Tubo de llenado de plástico, frasco de polietileno con bureta con base de plástico | |
Bureta automática |
0.10mL | |
0.100 ml |