Learn More
Ácido araquídico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424167
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11424167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19616.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Arachidic acid is used in the manufacture of pharmaceuticals, soaps, cosmetics, and food packaging because of its surfactant-like properties. Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido araquídico se utiliza en la fabricación de productos farmacéuticos, jabones, cosméticos y envases de alimentos debido a sus propiedades de surfactante. El ácido araquídico es un ácido graso saturado con una cadena de 20 carbonos. Las dietas ricas en grasas saturadas, como el ácido araquídico, se asocian con un aumento de los niveles de lipoproteínas séricas de baja densidad.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, etanol y DMF. No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-30-9
Fórmula molecular C20H40O2
Peso molecular (g/mol) 312.54
Número MDL MFCD00002755
Clave InChI VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
Nombre IUPAC ácido icosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arachidic acid
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,764
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.54
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Arachidic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Eicosanoic acid