missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Safety Products™ Aracut™ Cut Resistant Gloves

Código de producto. 12641083
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Handle sharp and possibly hot objects in a dry environment safely. Honeywell Safety Products™ Aracut™ Cut Resistant Gloves are knitted for hand conformity and dexterity and constructed with Kevlar™ fiber for cutting resistance and thermal protection.

  • Guantes tejidos Kevlar™.
  • Se adaptan a la forma de la mano y proporcionan una buena movilidad.
  • Diseño tejido para adaptarse a la forma de la mano y facilitar la movilidad.
  • Excelente resistencia a los cortes y protección contra los riesgos térmicos propios de un entorno seco.
  • Ambidiestro
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-94 CEE, EN 388-94 sobre riesgos mecánicos, EN 407-94 sobre riesgos derivados del calor, CE Categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/01/12/0062, CE número de declaración 0075/797/162/01/12/0062, EN 420, EN 388
Descripción Calibre 10
Color Amarillo
Cut Resistance Rating 3
Hand Ambidextrous
Material Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™
Tipo de producto Gloves
Tamaño 7
Para utilizar con (aplicación) Automoción y fabricación de piezas de automóviles, aviación, construcción y edificación, vidrio, metal, logística, mantenimiento, papel y construcción de buques
Incluye Puño elástico
Cantidad 20/paq.
Clasificación de desgarro 4
Longitud (métrico) 25 cm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'