Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Aracut™ Lat
Click to view available options
Tamaño: 7
Descripción
- Tejido con 100 % Kevlar™.
- Palma y puntas de los dedos revestidas de látex azul para ofrecer resistencia mecánica.
- Se adaptan perfectamente y proporcionan una buena movilidad.
- Dorso ventilado para proporcionar transpirabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE 2, número de certificado CE 0075/797/162/0712/0582, número de declaración CE 0075/797/162/07/12/05821 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Área revestida | Palma y puntas de los dedos |
Descripción | Calibre 10 |
Coating Material | Látex natural |
Color | Beige, Azul |
Cut Resistance Rating | 4 |
Material | Látex, Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |