Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A10B
El baño con refrigeración A10B dispone de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 10° a +100 °C y un volumen máximo del baño de 30 litros.
Marca: Thermo Scientific™ 1524101
3953.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21916" para aplicar la oferta.
Descripción
Los baños con refrigeración Thermo Scientific™ A10B disponen de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 10° a +100 °C y un volumen máximo del baño de 30 litros. Configure su baño con refrigeración con un controlador Thermo Scientific STANDARD o ADVANCED para cubrir las necesidades de sus aplicaciones.
Los baños refrigerados se utilizan principalmente para controlar la temperatura de las muestras introducidas, de forma que es importante evaluar las especificaciones de las dimensiones del área de trabajo. Estos equipos también pueden emplearse en un conjunto limitado de aplicaciones con refrigeración.- Baños de acero inoxidable robustos
- El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño y facilitar la visualización.
- Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16 × 1, macho NPT de 0,64 cm (0,25 pulg), 0,952 cm (0,375 pulg) de D.E.
- Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo.
- Orificio de desagüe en la parte frontal
- Asas integradas
- Refrigerante sin CFC
Incluye:
cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa y cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
- Calibración
- Biorreactores
- Evaporadores rotatorios
- Condensadores
- Análisis de muestras y materiales
- Preparación de muestras y materiales
Especificaciones
Desde 0,6 hasta 1 pie cúb. | |
De 17 L a 30 L | |
250w | |
-10°C a +100°C | |
1/NFL | |
SC100 | |
35,9 in | |
91,3 cm | |
16,9 in | |
42,9 cm | |
18,5 in | |
7,9 in | |
97,9 lb. | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
SC100 | |
CE/ROHS/WEEE | |
17 L/min | |
300 mbar (4,35 psi) | |
0,02 °C | |
35,9 x 16,9 x 18,5 pulg (91,3 x 42,9 x 47,1 cm) | |
13,4 in | |
36,5 cm | |
11,7 in | |
29,7 cm | |
47,1 cm | |
20 cm | |
44,5 kg | |
230 V |