Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
Los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific Arctic Express facilitan el transporte y el almacenamiento seguro de muestras no peligrosas.
Marca: Thermo Scientific™ CK50921
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific Arctic Express facilitan el transporte y el almacenamiento seguro de muestras no peligrosas.
Los sistemas Arctic Express protegen las muestras no peligrosas durante su transporte y almacenamiento. Gracias a las excelentes condiciones de seguridad y flexibilidad que ofrece, este sistema se puede utilizar como recipiente de transporte, criogénico o en seco, de material de laboratorio.
Características:- Cuando se llenan con nitrógeno líquido y se guardan en el laboratorio, las unidades se pueden utilizar como sistemas de almacenamiento de “cánula y cartucho” indefinidamente y ofrecen tiempos de mantenimiento de hasta 125 días.
- Los cartuchos de aluminio vienen con tapa que se puede bloquear y contienen seis botes numerados, codificadas por colores de acero inoxidable (incluidas), que pueden albergar cañas que contienen ampollas.
Especificaciones
Dewar de LN2 de llenado manual | |
1 | |
21 expedidor/125 laboratorio | |
2,2 in. | |
5,6 cm |
18.5 L | |
Arctic Express Dual 19 | |
14.5 in. | |
36,8 cm | |
175 x 2mL |