Learn More
VELP Scientifica AREC 4 Ceramic Hot Plate Stirrer
Robust hotplate stirrer featuring a 4-inch square ceramic top, designed to meet the demands of everyday laboratory applications.
Marca:  VELP Scientifica F20500670
Código de producto. 30067453
  • 386.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • The AREC 4 is the entry-level ceramic hotplate stirrer designed to meet the demands of everyday laboratory applications.
  • Brushless motor ensuring power and resistance over time
Especificaciones
Especificaciones
Cerámica
Hotplate Only
Room Temp to 550°C
Cuadrada
1
De 100 a 1500 rpm
Analógico
230 V
4 x 4 in
Placa calefactora de agitación magnética
5 L
5 L
3 años
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VELP Scientifica AREC 4 Ceramic Hot Plate Stirrer > Analógico