Learn More
VELP Scientifica AREC 4 Digital Agitador magnético con Calefacción con placa Cerámica
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Incluye:
Sonda
Sonda, varilla, abrazadera
VFT
Descripción
El AREC 4 Digital ofrece un control preciso de la temperatura, unas prestaciones avanzadas de agitación y calentamiento,funciones de seguridad mejoradas y facilidad de uso. Su tamaño compacto lo convierte en una solución indispensablepara laboratorios con espacio limitado.
TERMORREGULACIÓN PRECISA
- La avanzada tecnología de la placa calefactora garantiza la homogeneidad y estabilidad de la temperatura hasta 550°C
- Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) y termorregulador digital VTF (± 0,5 °C)
- Rango de termorregulación desde temperatura ambiente hasta 350 °C
AGITACIÓN POTENTE
- Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia a lo largo del tiempo
- Agita hasta 5 L de volumen (H2O) desde 100 hasta 1500 rpm
- La tecnología de reacción contraria SpeedServo™ mantiene la velocidad constante a medida que cambia la viscosidad
SEGURO Y RESISTENTE
- La robusta tapa de cerámica de 4 pulgadas ofrece una excepcional resistencia a los productos químicos y a los arañazos y es fácil de limpiar con un simple trapo
- Aparece un mensaje de advertencia HotSurface cuando la temperatura supera los 50 °C, incluso cuando está inactiva
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Tamaño | 4 x 4 in |
| Temperatura (métrico) | Room Temp to 550°C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Forma | Cuadrada |
| Carga máx. de muestra | 5 L |
| tipo de tapón | UE/Reino Unido |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 5 L |
| Mostrar más |