Learn More
Velp Scientifica™ Agitador con placa calefactora cerámica digital AREC Connect
El agitador con placas calefactoras cerámicas digitales Velp Scientifica AREC Connect es un innovador agitador con placas calefactoras con tecnología Wi-Fi para controlar las reacciones a través de la plataforma Velp Ermes Cloud. Ofrece una termorregulación precisa y una agitación potente para laboratorios químicos, microbiológicos, farmacéuticos y cosméticos que requieren precisión y eficacia.
Marca: Velp Scientifica™ SA20500550
643.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Descripción
Rendimiento excepcional
- Tecnología de placa calefactora de vanguardia que garantiza la homogeneidad de la temperatura y la estabilidad desde la temperatura ambiente hasta 550°C.
- El potente motor sin escobillas agita hasta 20 l de volumen (H2O) de 30 a 1700 rpm
- La tecnología de contrarreacción SpeedServo™ mantiene una velocidad constante incluso si cambia la viscosidad
Excelente termorregulación
- Ideal para aplicaciones sensibles a la temperatura en química, biotecnología y farmacia
- Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100 (±0,5 °C)
- El intervalo de termorregulación oscila entre la temperatura ambiente y los 300 °C
Seguro y resistente
- La parte superior de cerámica de alta calidad y la estructura del tecnopolímero garantizan la resistencia a los productos químicos
- El mensaje de seguridad de superficie caliente aparece cuando la temperatura es superior a 50 °C.
- El botón de bloqueo de seguridad elimina el riesgo de modificación accidental de las condiciones de trabajo
Funcionamiento programable
- Temporizador integral de 1 min a 99 h 59 min (incrementos de 1 min)
- Inversión automática de la dirección de agitación para mejorar las capacidades de mezcla de 5 s a 99 min 59 s (incrementos de 1 s)
- Modo intermitente para una programación mejorada de 5 s a 99 min 59 s (incrementos de 1 s)
Intuitivo y fácil de usar
- Pantalla digital para unos ajustes de temperatura y agitación precisos
- Iconos iluminados para garantizar una lectura clara de las condiciones de funcionamiento
Especificaciones
Cerámica | |
Sonda de temperatura AISI 316 Ti | |
8.2 lb. | |
Tecnopolímero | |
Analógico | |
De temperatura ambiente a 550 °C | |
7.1 lb. | |
Agitador de placas calefactoras | |
25 kg | |
1 | |
De 30 a 1700 rpm | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |
230 V | |
Mensaje de seguridad de superficie caliente, señal acústica | |
3,7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in | |
50/60 Hz | |
3,2 kg | |
Cuadrada | |
UE | |
20 L | |
25 meses | |
Declaración de conformidad CE; declaración de conformidad del Reino Unido; certificado BC; certificado cNEMKOus |