Learn More
Molecular Probes™ ARES™ Alexa Fluor™ 647 DNA Labeling Kit
Kit de etiquetado de ADN ARES™ Alexa Fluor™ 647
Marca: Molecular Probes™ A21676
798.00 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
El kit de etiquetado de ADN ARES™ Alexa Fluor™ proporciona un método versátil de dos pasos para el etiquetado de ADN con los colorantes Alexa Fluor™. Primero, se incorpora un nucleótido modificado con amina en el ADN mediante métodos de etiquetado enzimático convencionales. Después, el ADN modificado con amina se etiqueta químicamente utilizando nuestro colorante patentado Alexa Fluor™ 647 reactivo con amina. Las sondas etiquetadas se pueden utilizar para la hibridación in situ fluorescente (FISH) y técnicas de micromatrices. Ofrecemos kits de etiquetado de ADN ARES™ Alexa Fluor™ en cinco colores fluorescentes, y cada kit proporciona suficientes reactivos para 5-10 reacciones de etiquetado de 1 a 5 μg de ADN cada una.Especificaciones del kit de etiquetado ARES™ Alexa Fluor™:
Etiquetado más uniforme con los Kits de etiquetado ARES™
Los kits de etiquetado ARES™ Alexa Fluor™ emplean una tecnología de etiquetado: translación por muescas para incorporar enzimáticamente un nucleótido modificado con amina (aminoallyl-dUTP) seguido de un etiquetado químico con colorantes Alexa Fluor™. Este método logra uniformidad y consistencia de etiquetado, algo difícil de obtener con la incorporación enzimática convencional de nucleótidos etiquetados.
También ofrecemos esta tecnología de etiquetado de dos pasos en nuestros ADN FISH Tag™ y los kits de ARN FISH Tag™, que proporcionan una solución de flujo de trabajo completa para aplicaciones FISH e incluyen todos los reactivos para la síntesis de sondas, etiquetado, purificación y un reactivo antidecoloración para ayudar a proteger la señal durante la microscopía de fluorescencia.
Más opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos
Para revisar las diversas opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos (incluyendo ADN y ARN FISH), revise Labeling Oligonucleotides and Nucleic Acids—Section 8.2 en el Manual de Molecular Probes™.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Kit | |
Sondas (ADN etiquetado), ADNc (etiquetado) | |
Sí | |
ARES™, Alexa Fluor™ | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Alexa Fluor™ 647 | |
ADN (general), ADNc | |
Etiquetado indirecto | |
Kit de etiquetado de ADN |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.