Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Dgital PRO Agitadores magnéticos con calefacción
Agitador de placa calefactora digital avanzado con temporizador, autoinversión y placa CerAlTopTM, lo que garantiza el mejor rendimiento de termorregulación de su clase y la máxima seguridad.
Marca:  Velp Scientifica™ SB20500460
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16458395
  • 908.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Aleación de aluminio con revestimiento cerámico
Agitador de placas calefactoras AREX-6 Digital PRO, varilla de soporte y termorregulador VTF Fuzzy Logic
AREX-6 Digital PRO + VTF
De temperatura ambiente a 370 °C
50/60 Hz
5,7 lb
Redondo
1
De 30 a 1700 rpm
280 x 160 x 105 mm
Digital
230 V
Analógico
135 mm (Diám)
De 5 °C a 40 °C
630 W
2,6 kg
UE o EE. UU.
20 L
25 meses
Declaración de conformidad CE
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Velp Scientifica™ AREX 6 Dgital PRO Agitadores magnéticos con calefacción > 20 l