Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Dgital PRO Agitadores magnéticos con calefacción
Agitador de placa calefactora digital avanzado con temporizador, autoinversión y placa CerAlTopTM, lo que garantiza el mejor rendimiento de termorregulación de su clase y la máxima seguridad.
Marca: Velp Scientifica™ SA20500460
674.97 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los circuitos de seguridad independientes protegen el instrumento en caso de que se produzca un exceso de temperatura
- El calor se activa golpeando el mando, lo que evita el calentamiento de forma accidental
- El sistema de alarma de calor la parte superior evita la posibilidad de quemaduras
- Limitador de temperatura ajustable
- La alarma de la sonda detiene la función de calor cuando detecta que la sonda no está sumergida en el medio
- Tecla de bloqueo para evitar la modificación accidental de los ajustes
- Carcasa resistente de fundición (IP 42) para proporcionar la máxima protección a la parte interna del instrumento.
- La placa CerAlTopTM de calentamiento rápido es resistente a productos químicos y arañazos, lo que garantiza una larga vida útil
- La velocidad de agitación aumenta suavemente para evitar riesgos de derrames
- La cubierta protectora de silicona es opcional y a medida y protege el agitador de daños por derrames
- Diseñado para la vida útil más larga con una garantía de 3 años
- Termorregulación controlada por software PID para un control de la temperatura rápido, preciso y estable .
- Máxima precisión del control de temperatura de hasta 370 °C.
- Ajuste preciso de la temperatura con una resolución de 1 °C.
- Motor sin escobillas extremadamente potente capaz de agitar desde 30 hasta 1700 rpm (incrementos de 5 rpm)
- La tecnología de compensación de par SpeedServoTM mantiene las rpm constantes a medida que cambia la viscosidad
- El imán Alnico proporciona un acoplamiento magnético de última generación y garantiza una agitación periférica superior
- Los iconos y la pantalla garantizan que el operador siempre tenga una lectura clara de las condiciones de trabajo
- Su menú completo y avanzado permite al operador configurar el agitador de placas calefactoras con el ajuste más adecuado para cada laboratorio
- Temporizador integrado para operaciones sin vigilancia
- Opción de inversión automática de la dirección de agitación para mejorar la cinética
- El MultiAluBlockTM y el nuevo MonoAluBlockTM permiten al usuario realizar numerosas reacciones lo que supone un ahorro de tiempo y de espacio en la mesa
- El nuevo conjunto de cuencos hemisféricos puede sustituir a los baños de aceite y a las mantas para realizar reacciones más limpias y seguras con matraces de fondo redondo
- Las cubiertas de seguridad de PTFE están diseñadas para minimizar la dispersión térmica y. aumentar la seguridad
Especificaciones
CerAlTop: Una aleación de aluminio recubierta con una capa cerámica | |
Sonda de temperatura | |
Plástico, metal | |
De temperatura ambiente a 370 °C | |
5,7 lb (sin accesorios) | |
Rectángulo | |
UE/Reino Unido | |
De 30 a 1700 rpm |
230 V | |
Circuitos de seguridad, advertencia de superficie caliente, alarma de sonda, llave de bloqueo y cubiertas de seguridad de PTFE | |
Digital | |
50/60 Hz | |
2,6 kg (sin accesorios) | |
20 L | |
1 | |
Digital |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Velp Scientifica™ AREX 6 Dgital PRO Agitadores magnéticos con calefacción > Sonda de temperatura
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido