Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placas calefactoras AREX, 370 °C, aluminio
Código de producto. 15369664 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15369664
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de agitación: 1500 rpm; Tamaño: 6,1 pulg. de diám.
  • Uniformidad de la temperatura excelente con la placa calefactora de aleación de aluminio CerAlTopTM
  • Excelente resistencia a abrasiones de superficie y rasguños químicos
  • Temperatura máxima de 370 °C
  • Admite matraces de hasta 20 litros
  • Regulación electrónica de velocidad de hasta 1500 rpm
  • Control de velocidad excelente incluso a velocidades bajas
  • SpeedServoTM garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad
  • Imán de transmisión de alta potencia de tipo PCM
  • Diseñado para la mayor vida útil posible y con 3 años de garantía
  • Conexión para un termorregulador digital VTF Vertex para un control directo de la temperatura
  • VTF incorpora un temporizador para ofrecer un funcionamiento sin supervisión y una mayor productividad
  • Conexión para el termorregulador digital inalámbrico VTF EVO.
  • El VTF EVO permite la gestión de la termorregulación directamente desde el PC. Sistema de registro de datos con rampas y ajuste de puntos de ajuste.
  • Disponible independiente o envasado con termorregulador digital VTF Vertex
  • El panel de control cuenta con protección IP 42 contra derrames de líquidos con ranura dedicada
  • Comunicación clara: el panel frontal muestra los valores en °C y rpm
  • Interfaz LED enriquecida para alarmas
  • Panel de control inclinado para facilitar el acceso y la visibilidad
  • Los AluBlocksTM potencian el control de la temperatura & ahorran tiempo de manipulación
  • Analice tubos diferentes al combinar AluBlocksTM
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Material del cuerpo Aluminio pintado con epoxi
Requisitos eléctricos 230 V, de 50 a 60 Hz, 630 W
Modelo AREX
Características exclusivas Excelente resistencia a abrasiones de superficie y rasguños químicos
Tamaño 6.1 in (Diám)
Altura (métrico) 115 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 370 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 165 mm
Vataje 630 W
Peso (métrico) 2,6 kg
Tipo Agitador
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 0 a 1500 rpm
Certificaciones/conformidad CEI EN 60529, IP 42