Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placa calefactora con VTF AREX, 370 °C, aluminio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Consiga un rendimiento de calidad excepcional
- Uniformidad de la temperatura excelente con la placa calefactora de aleación de aluminio CerAlTop™
- Excelente resistencia a abrasiones de superficie y rasguños químicos
- Temperatura máxima de 370 °C
- Admite matraces de hasta 20 litros
- Regulación de velocidad electrónica de hasta 1500 rpm
- Control de velocidad excelente incluso a velocidades bajas
- SpeedServo™ garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad
- Imán de transmisión de alta potencia de tipo PCM
Resultados fiables
- Conexión para un termorregulador digital VTF Vertex para un control directo de la temperatura
- VTF incorpora un temporizador para ofrecer un funcionamiento sin supervisión y una mayor productividad
Formato práctico
- Disponible independiente o envasado con termorregulador digital VTF Vertex
- El panel de control cuenta con protección IP 42 contra derrames de líquidos con ranura dedicada
- Comunicación clara: el panel frontal muestra los valores en °C y rpm
- Interfaz LED enriquecida para alarmas
Diseño ergonómico
- Panel de control inclinado para facilitar el acceso y la visibilidad
- Los AluBlocks™ potencian el control de la temperatura & ahorran tiempo de manipulación
- Analice tubos diferentes al combinar AluBlocks™
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Con VTF |
| Material del cuerpo | Aluminio pintado con epoxi |
| Requisitos eléctricos | 230 V, de 50 a 60 Hz, 630 W |
| Modelo | AREX |
| Características exclusivas | Excelente resistencia a abrasiones de superficie y rasguños químicos |
| Tamaño | 6.1 in (Diám) |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Temperatura (métrico) | De temperatura ambiente a 370 °C |
| Mostrar más |