Learn More
Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
148.00€ - 549.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Long-acting Agonist (LABA) |
---|---|
Proteínas objetivo | Adrenergic beta-2 |
CAS | 200815-49-2 |
Fórmula molecular | C19H24N2O4.C4H6O6 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.49g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18762449
|
Tocris Bioscience™
6219/10 |
10 mg |
148.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18789797
|
Tocris Bioscience™
6219/50 |
50 mg |
549.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.Especificaciones
Long-acting Agonist (LABA) | |
200815-49-2 | |
494.49g/mol | |
Adrenergic beta-2 Receptor Agonists |
Adrenergic beta-2 | |
C19H24N2O4.C4H6O6 | |
Almacene a 4 °C. |
Para uso exclusivo en investigación