Learn More
Honeywell Safety Products™ Argon Gloves
Código de producto. 12611013
Click to view available options
Tamaño:
9
11
Offering flexibility, dexterity and mechanical resistance, these goat leather gloves are well-suited to the demands of welding. Honeywell Safety Products™ Argon Gloves are also designed with a split leather cuff for forearm protection.
  • Adecuado para soldadura de argón y trabajos delicados de manipulación.
  • El diseño de cuero flor de cabra ofrece una resistencia mecánica ideal para el soldado.
  • Cosido, pulgar de una pieza.
  • Buena flexibilidad y movilidad.
  • El puño de cuero de serraje protege el antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de declaración CE 0075/797/162/11/06/0313
Clasificación Movilidad: 5
Material del manguito Cuero de serraje
Cut Resistance Rating 1
Material Cuero flor, Cuero, Cuero de serraje de cabra
Tipo de producto Welding Gloves
Tamaño 11
Grosor (métrico) Entre 0,9 y 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Automoción, edificación, construcción y soldadura
Índice de pinchazos 1
Cantidad Pack de 10 pares
Resistente a Altas temperaturas
Clasificación de desgarro 1
Longitud (métrico) 35 cm
Longitud del puño (métrico) 15 cm