Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aripiprazole |
Punto de fusión | 149.0°C |
Pérdida por secado | 0.3% max. (105°C, 3 hrs) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid, insoluble in methanol and hexane |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.39 |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% (HPLC) |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460961 | Certificado de análisis | 20/03/2024 | 457990050,457990010 |
A0417885 | Certificado de análisis | 23/09/2022 | 457990050,457990010 |
A0442465 | Certificado de análisis | 06/07/2022 | 457990050,457990010 |
A0409680 | Certificado de análisis | 06/01/2022 | 457990050,457990010 |
Seguridad y manipulación
- Aripiprazole
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Aripiprazole