Learn More
Sartorius Sistemas combinados de purificación de agua arium™ Comfort I ASTM 1, 3 con lámpara UV
Utilice el sistema combinado Sartorius arium™ Comfort I para la producción de agua ultrapura ASTM de tipo 1 y agua pura de tipo 3.
Marca: Sartorius H2O-I-1-UV-B
Descripción
- Kit de cartuchos exclusivo para la producción de agua ultrapura de la más alta calidad
- La innovadora tecnología iJust optimiza la calidad del agua producida.
- Pantalla táctil con navegación intuitiva mediante menús
- Diseño compacto con ranura para tarjeta SD
- Resultados reproducibles y fiables
- El software Arium controla la válvula en la salida del concentrado correspondiente a los datos de medición de CaCOsubscript 3 y COsubscript 2
- Disponibles como sistemas de sobremesa para cada estación de trabajo de laboratorio
- Montaje en pared con soporte de pared integrado
Ventajas
- Consumo de agua optimizado y económico
- Calidad superior del agua producida en todo momento
- Garantía de mayor duración de los sistemas de purificación de agua ultrapura con flujo descendente
Especificaciones
< 1 UFC/1000 ml | |
8 l/h (Tipo 3) | |
Sistema de purificación de agua | |
De 2 °C a 30 °C | |
80% | |
<1 ml | |
<1 NTU | |
43,5 cm | |
50,1 cm | |
47,6 cm | |
Aprox. 31 kg (en funcionamiento); 23 kg (vacío) |
120 l/h (Tipo 1), 8 l/h o 16 l/h (Tipo 3) | |
agua de tipo 1 y 3 | |
De 2,0 a 6,9 bar | |
HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía de intercambio iónico, análisis de COT, fotometría, soluciones tampón, agua de suministro para dispositivos de laboratorio, como autoclaves, lavadoras de vidrio, etc. | |
Pared | |
Adsorción por carbono activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, desionización, radiación UV, filtración opcional estéril y de partículas finales | |
17 in | |
19,7 in | |
18,7 in | |
68,3 lb (en funcionamiento); 50,7 lb (vacío) | |
100/240 V de CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 130 VA (máx.) |