Learn More
Sartorius Sistemas de agua ultrapura compactos arium™ mini
El sistema de agua ultrapura compacto arium mini se ha desarrollado para proporcionar una calidad del agua de ASTM de tipo 1. La versión arium mini estándar es independiente del grifo de agua de instalación permanente.
3680.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Fuente del agua de suministro | Destilada, DI, RO, EDI |
---|---|
Caudal | 1/ l/min |
Tipo de agua producto | Tipo 1 |
Resistividad | 18,2 Mohm/cm a 25 °C |
Tipo | Sistema de purificación de agua |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Caudal | Carbono orgánico total (COT) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Caudal | Carbono orgánico total (COT) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15565153
|
Sartorius
H2O-MM-UV-T |
Sistema de agua ultrapura arium™ mini con lámpara UV | Lámpara UV integrada (185/254 nm), cable de alimentación | 1/ l/min | < 5 ppb |
4410.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15555153
|
Sartorius
H2O-MM-T |
Sistema de agua ultrapura arium™ mini | Cable de alimentación | 1/ l/min | < 10 ppb |
3680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Cambie fácilmente la bolsa en menos de 5minutos
- No es necesario usar productos de limpieza
- Pureza mejorada gracias al sistema cerrado, que evita una biopelícula permanente
- Navegación intuitiva mediante menús con pantalla táctil de vidrio de gran calidad, diseñada a partir de los comentarios de los clientes
- Formato pequeño de 28 cm (11 pulg) de anchura
- Dispensación de volumen de 50 ml
- Para aplicaciones analíticas y de uso general con una necesidad diaria de <10L
- El sistema recibe agua de suministro de un contenedor, llenado con agua tratada previamente
Especificaciones
Destilada, DI, RO, EDI | |
Tipo 1 | |
Sistema de purificación de agua | |
100/240 V |
1/ l/min | |
18,2 Mohm/cm a 25 °C | |
Sobremesa |