Learn More
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Water System
Compact Arium™ Mini laboratory water systems have been designed for Type 1 ultrapure water requirements of 10 L/day and are ideal for use in preparation of buffers, media and samples, both in life sciences applications and in analytical laboratory procedures.
4910.00€ - 7075.00€
Especificaciones
Contenido bacteriano <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Producción diaria 1 to 10 L
Concentración de endotoxinas <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Monitorización del agua de suministro No
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
30057367
Ver documentos
Sartorius
H2O-MAR-T
Arium Mini Plus without UV
6325.00€
1 paquete
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057366
Ver documentos
Sartorius
H2O-MAR-UV-T
Arium Mini Plus with UV
7075.00€
1 paquete
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057368
Ver documentos
Sartorius
H2O-MUR-T
Arium Mini Essential without UV
4910.00€
1 paquete
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30057365
Ver documentos
Sartorius
H2O-MUR-UV-T
Arium Mini Essential with UV
5660.00€
1 paquete
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Flexible: Different versions for different inlet water and connection options, as well as the desired water withdrawal
  • Compact: Space-saving with a width of only 28 cm (+ 9 cm for versions with attached dispensing unit)
  • Intuitive: Color touch display, with direct access to all important information and dispensing options
  • Innovative: Depending on the type of system, our unique Bagtank technology saves time as no intensive tank cleaning with hazardous substances is required
  • Reliable: Delivers consistently high water quality for reliable and reproducible results
Especificaciones
Especificaciones
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
No
Opcional
Sistema de purificación de agua
1 to 10 L
3/8 in.
1 L/min.
18.2 MΩ x cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Water System