Learn More
Sartorius Sistema de agua ultrapura Mini Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15535153 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Caudal:
1/ l/min (Tipo 1), 8 l/h (Tipo 3)
2/ l/min (Tipo 1), 8 l/h (Tipo 3)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15535153
Marca: Sartorius H2OMAT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de agua ultrapura desarrollado para proporcionar agua ASTM tipo 1 y tipo 3. El sistema de agua ultrapura Sartorius arium™ Mini Plus utiliza un cartucho de pretratamiento que combina carbono activo con ósmosis inversa.
  • Cambie fácilmente la bolsa en menos de 5 minutos
  • No se requieren agentes limpiadores
  • Pureza mejorada gracias al sistema cerrado, que evita una biopelícula permanente
  • Navegación intuitiva mediante menús con pantalla táctil de cristal de gran calidad, diseñada a partir de los comentarios de los clientes
  • Produce agua ultrapura ASTM tipo 1 (18,2 MOhm) / agua pura tipo 3 (8l/h)
  • Formato pequeño, solo 28 cm de ancho
  • Volumen dispensado desde 50 ml
  • Caudal de 1 litros por minuto
  • Navegación intuitiva mediante menús
  • Tecnología Bagtank integrada
    • Bolsa de 5 l fabricada con el exclusivo material S71
    • Diseñado originalmente para la industria farmacéutica
    • La calidad y la composición le permiten almacenar de forma óptima su agua pretratada para la producción de agua ultrapura tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido bacteriano <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Producción diaria 100 L
Concentración de endotoxinas <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal 1/ l/min (Tipo 1), 8 l/h (Tipo 3)
Tipo de agua producto agua de tipo 1 y 3
Remote Dispenser No
Resistividad 18,2 Mohm/cm y < 20 μS/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring <10 ppb (<5 ppb with a dual wavelength UV lamp )
Carbono orgánico total (COT) <10 ppb
Tipo Sistema de purificación de agua
Incluye Cable de alimentación
Montaje Sobremesa
Tensión 100/240 V