Learn More
Sartorius Sistemas de agua ultrapura combinados arium™ mini plus
Sistema de agua ultrapura desarrollado para proporcionar agua ASTM tipo 1 y tipo 3. El sistema de agua ultrapura Sartorius arium™ Mini Plus utiliza un cartucho de pretratamiento que combina carbono activo con ósmosis inversa.
Marca: Sartorius H2O-MA-UV-T
4991.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cambie fácilmente la bolsa en menos de 5 minutos
- No se requieren agentes limpiadores
- Pureza mejorada gracias al sistema cerrado, que evita una biopelícula permanente
- Navegación intuitiva mediante menús con pantalla táctil de cristal de gran calidad, diseñada a partir de los comentarios de los clientes
- Produce agua ultrapura ASTM tipo 1 (18,2 MOhm) / agua pura tipo 3 (8l/h)
- Formato pequeño, solo 28 cm de ancho
- Volumen dispensado desde 50 ml
- Caudal de 1 litros por minuto
- Navegación intuitiva mediante menús
- Tecnología Bagtank integrada
- Bolsa de 5 l fabricada con el exclusivo material S71
- Diseñado originalmente para la industria farmacéutica
- La calidad y la composición le permiten almacenar de forma óptima su agua pretratada para la producción de agua ultrapura tipo 1
Especificaciones
Corriente | |
agua de tipo 1 y 3 | |
< 10 ppmm | |
Lámpara UV integrada (185/254 nm), cable de alimentación | |
100/240 V |
2/ l/min (Tipo 1), 8 l/h (Tipo 3) | |
18,2 Mohm/cm y < 20 μS/cm a 25 °C | |
Sistema de purificación de agua | |
Sobremesa |