Learn More
Sartorius Módulo de OI arium™ (sistemas advance EDI y Comfort II)
El módulo de OI consta de dos membranas independientes cuyo diseño garantiza una instalación sencilla y un funcionamiento fiable. Cada módulo contiene una membrana de ósmosis inversa de baja energía en una carcasa de polipropileno con conexiones para agua de suministro, agua producida y agua residual. Conjuntos de 1 y 2 módulos disponibles
615.00€ - 1220.00€
Especificaciones
Tipo | Módulos de ósmosis inversa |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de aguas |
Material | Polipropileno |
Altura (métrico) | 30,8 cm |
Diámetro (métrico) | 7,8 cm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15679658
|
Sartorius
H2O-CRO-H-1 |
1 módulo de OI |
615.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14891372
|
Sartorius
H2O-CRO-H-2 |
2 módulos de OI |
1220.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los módulos de OI suelen permitir altas tasas de recuperación. Esto optimiza el consumo de agua, manteniendo al menos hasta el 98 % de los iones. Gracias al enjuague con corriente inversa de permeado, las partículas y las sales se eliminan de la superficie de la membrana. Esto da como resultado una vida útil más larga y menores costes de mantenimiento del sistema. Además, esta función de enjuague con corriente inversa al reiniciar el sistema permite la dispensación inmediata de agua de alta calidad.
Especificaciones
Módulos de ósmosis inversa | |
Polipropileno | |
7,8 cm |
Purificación de aguas | |
30,8 cm | |
0,468 kg |