Learn More
ARL13B Mouse anti-Canine, Human, Clone: 1H6C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ARL13B |
|---|---|
| Clon | 1H6C3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16868895
|
Proteintech
66739-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16858895
|
Proteintech
66739-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the ADP-ribosylation factor-like family. The encoded protein is a small GTPase that contains both N-terminal and C-terminal guanine nucleotide-binding motifs. This protein is localized in the cilia and plays a role in cilia formation and in maintece of cilia. Mutations in this gene are the cause of Joubert syndrome 8. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
| ARL13B | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARL13B, ARL2 like protein 1, ARL2L1, DKFZp686E2075, DKFZp686L2472, DKFZp686M2074, DKFZp761H079, JBTS8 | |
| ARL13B | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 1H6C3 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Canine | |
| Q3SXY8 | |
| 200894, 487934 | |
| ARL13B Fusion Protein Ag12031 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ARL13B |