Learn More
ARL13B Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ARL13B |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897644
|
Proteintech
17711-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16887644
|
Proteintech
17711-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody detects two specific bands at 60 kDa and 48 kDa. Arl13b is predicted to be a 48 kDa protein, and the 60 kDa band is likely to represent a modified form of Arl13b. ARL13B can be used to mark the cilia.
This gene encodes a member of the ADP-ribosylation factor-like family. The encoded protein is a small GTPase that contains both N-terminal and C-terminal guanine nucleotide-binding motifs. This protein is localized in the cilia and plays a role in cilia formation and in maintece of cilia. Mutations in this gene are the cause of Joubert syndrome 8. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
ARL13B | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Canine, Rat, Mouse, Human | |
Q3SXY8, Q640N2 | |
200894, 304037, 487934, 68146 | |
ARL13B Fusion Protein Ag12015 | |
Primary | |
-20°C | |
ARL13B |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARL13B, ARL2 like protein 1, ARL2L1, JBTS8 | |
Arl13b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |