missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arlacel(r) A, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 10505311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10505311

Marca: Thermo Scientific Acros 332131000

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 25339-93-9
Fórmula molecular C24H42O5
Número MDL MFCD03840565
Sinónimo Mannide monooleate

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mannide monooleate
Acidez 1mg KOH/g max.
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Valor de saponificación 164 to 172mg KOH/g
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.59
Forma física Líquido

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado