Learn More
Tocris Bioscience™ ARN 14494
Potent serine palmitoyltransferase inhibitor
190.06€ - 706.25€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | rel-1-[1-[2-[(3 aR,6 AS)-Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1 H)-yl]-2-oxoethyl]-4-piperidinyl]-2,3-dihydro-N-methyl-2-oxo-1 H-indole-5-carboxamide |
---|---|
CAS | 1037834-43-7 |
Objetivo | Other Transferase Inhibitors |
Fórmula molecular | C24H32N4O3 |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18718176
|
Tocris Bioscience™
7134/10 |
10 mg |
190.06€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18765736
|
Tocris Bioscience™
7134/50 |
50 mg |
706.25€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ARN 14494 is a potent serine palmitoyltransferase inhibitor (IC50 = 27.3 nM). ARN 14494 inhibits synthesis of long chain ceramides and dihydroceramides in an in vitro model of Alzheimer's diease. The compound prevents the synthesis of proinflammatory cytokines and the oxidative stress-related enzymes iNOS and COX-2 in mouse primary cortical astrocytes. ARN 14494 is neuroprotective against β-amyloid 1-42 induced neurotoxicity in primary cortical neurons co-cultured with astrocytes.Especificaciones
rel-1-[1-[2-[(3 aR,6 AS)-Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1 H)-yl]-2-oxoethyl]-4-piperidinyl]-2,3-dihydro-N-methyl-2-oxo-1 H-indole-5-carboxamide | |
Other Transferase Inhibitors | |
0.98 |
1037834-43-7 | |
C24H32N4O3 |