Learn More
Sulfuro de arsénico(III), 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 707°C |
| Nombre del producto químico o material | Arsenic(III) sulfide |
| Punto de fusión | 300°C |
| Forma física | Masa fundida de 12 mm y hacia abajo |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN1557 |
| Índice Merck | 14,806 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.03 |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |
| Mostrar más |