Learn More
Arsénico, solución estándar plasmática, Specpure™, As 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11410410
Arsénico, solución estándar plasmática, Specpure™, As 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410410
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Código de producto. 11410410
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014369.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00085309
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic plasma standard solution
Nombre de nota As 10000μg/mL
Cantidad 500 mL
Número UN UN3264
Forma física Líquido
Concentración As in 5% HNO3
Grado Specpure™
RUO – Research Use Only
Título del producto
Arsénico, solución estándar plasmática, Specpure™, As 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >