Learn More
Polvo de arsénico, malla -20, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11311148 50 g 50 g
11321148 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11311148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010101.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-38-2
Fórmula molecular As
Peso molecular (g/mol) 74.92
Número MDL MFCD00085309
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nombre IUPAC arsénico
SMILES [As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic powder
Color Negro a plata
Cantidad 50 g
Tamaño de malla −20 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1558
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Arsenic powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .