Learn More
Solución estándar de arsénico, para AAS, 1 mg/ml As en 2 % KOH, Thermo Scientific Chemicals
46.10€ - 126.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
10452581
|
Thermo Scientific Acros
195821000 |
100 mL | Frasco de plástico |
46.10€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10462581
|
Thermo Scientific Acros
195825000 |
500 mL | Frasco de plástico |
126.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopyRUO – Research Use Only