Learn More
Thermo Scientific Chemicals Óxido de arsénico(V), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326978
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11326978
Marca: Thermo Scientific Chemicals 014668.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1303-28-2 | As2O5 | 229.838 g/mol
Arsenic(V) oxide is used in the preparation of metal arsenates. It is used for dye and printing industries. Further, it is used in wood preservatives, colored glass and metal adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-28-2
Fórmula molecular As2O5
Peso molecular (g/mol) 229.838
Número MDL MFCD00003434
Clave InChI COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
PubChem CID 14771
SMILES O=[As](=O)O[As](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic(V) oxide
Punto de fusión 315°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1559
Índice Merck 14,798
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.79
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.32 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Arsenic(V) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Arsenic pentoxide