Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida con filtro en rack con tapa ART™
Lleve a cabo el pipeteo con exactitud y uniformidad con las puntas de pipeta con filtro en racks con tapa articulada Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marke: Thermo Scientific™ 2140-05-HR
116.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 1.12500kg
Beschreibung
A diferencia de las puntas con filtro estándar, las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™ se cierran cuando se exponen a posibles sustancias contaminantes. Las puntas de pipeta de los insertos para recarga se fijan con seguridad a las gradillas con bisagras reutilizables y respetuosas con el medio ambiente medio ambiente. Las cubiertas pueden usarse como bisagras fijas o totalmente extraíbles. El cierre de bloqueo evita la contaminación conservando las puntas estériles restantes y ofrece un manejo fácil con una sola mano. Las gradillas con bisagras ART están disponibles con un volumen de retención bajo, MicroPoint, longitud extendida y otras especialidades.
Características:- Gradillas con bisagras apilables que ahorran espacio en su laboratorio
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Spezifikation
MicroPoint, longitud extendida, inserto de recarga, baja retención | |
Sí | |
ART 10 REACH | |
4.33 cm | |
Gradilla con bisagras | |
Pipeta de ajuste universal | |
Estériles y preparados para PCR |
10 μl | |
estéril | |
1.71 pulg | |
Sin ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR | |
Compatibilidad universal | |
ART |
Periodo de garantía limitada: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.