Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de baja retención de barrera ART™
Elimine la retención de muestras con estas puntas de pipeta especialmente diseñadas.
Marca: Thermo Scientific™ 2139F-05
86.19 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
Descripción
Las puntas de pipeta de baja retención con filtro ART™ Thermo Scientific™ han sido diseñadas específicamente para impedir que las muestras se adhieran al interior de la punta de la pipeta.
- Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
- Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
- Las puntas se sellan cuando se exponen a posibles contaminantes
- Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Especificaciones
ART 10F, filtrado, estéril, gradilla | |
Con filtro | |
Transparente | |
ART 10F | |
Gradilla | |
Gradilla, 10 x 96 | |
Sterile and PCR Ready |
10 μl | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas | |
Retención baja, MicroPoint | |
ART |