Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de baja retención de barrera ART™
Especialmente diseñadas para eliminar la retención de las muestras en el interior de la punta de pipeta.
Marca: Thermo Scientific™ 2065E-05
121.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.05300kg
Descripción
Las puntas de pipeta de baja retención con filtro ART™ Thermo Scientific™ han sido diseñadas específicamente para impedir que las muestras se adhieran al interior de la punta de la pipeta.
- Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
- Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
- Las puntas se sellan cuando se exponen a posibles contaminantes
- Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Especificaciones
ART 100E, con filtro, estéril, gradilla | |
Barrera | |
Transparente | |
Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos | |
Baja retenci├│n, MicroPoint, MicroPoint | |
ART |
100 µl | |
estéril | |
ART 100E | |
Gradilla | |
Gradilla, 10 x 96 |