Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta con barrera ART™ en gradillas con tapa extraíble que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marca:  Thermo Scientific™ 2069
100.06 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10029040
  • 185.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta con filtro en gradillas con tapa extraíble Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de pipeta con filtro ART están diseñadas para facilitar el pipeteo en una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Especificaciones
ART 200, con filtro, estériles, en gradilla de tapa extraíble
200 μl
Estéril
ART 200
5,88cm
Gradilla de tapa abatible
Pipeta de ajuste universal
Polipropileno
200 μl
Con filtro
No esterilizable en autoclave
2,32 pulg
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Universal
ART™
Estériles y preparados para PCR