Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta con barrera ART™ en gradillas con tapa extraíble que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta con filtro en gradillas con tapa extraíble Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de pipeta con filtro ART están diseñadas para facilitar el pipeteo en una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ART 300, con filtro, estériles, en gradilla de tapa extraíble |
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| Dispensación por volumen (métrico) | 300 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Modelo | ART 300 |
| Longitud (imperial) | 2,3 in |
| Longitud (métrico) | 5,84 cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas |
| Mostrar más |