Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta con barrera ART™ en gradillas con tapa extraíble que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Brand: Thermo Scientific™ 2149E
91.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.88200kg
Description
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta con filtro en gradillas con tapa extraíble Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de pipeta con filtro ART están diseñadas para facilitar el pipeteo en una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Specifications
ART 10, con filtro, estériles, gradilla de tapa extraíble | |
10 μl | |
Estéril | |
ART 10 | |
4,57 cm | |
Gradilla de tapa abatible | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |
10 μl | |
Con filtro | |
No esterilizable en autoclave | |
1,8 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas | |
MicroPoint | |
ART™ | |
Estériles y preparados para PCR |