Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™, 10 LR, rack de recarga
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con estas puntas de pipeta, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes.
105.00€ - 140.00€
Especificaciones
filtradas por | Sí |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Declaraciones de limpieza | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
Formato | Recarga |
Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10756815
|
Thermo Scientific™
2065E-05-RI |
ART 100E, con filtro, estéril, recarga | 100 μL | MicroPoint, rack de recarga, baja retenci├│n, Retención baja | Sterile & PCR Ready |
120.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10348494
|
Thermo Scientific™
2065E-RI |
ART 100, con filtro, estéril, recarga | 100 μl | MicroPoint, inserto de recarga | Sterile & PCR Ready |
105.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10696025
|
Thermo Scientific™
2065-RI |
ART 100, con filtro, estéril, recarga | 100 μl | MicroPoint, inserto de recarga | Sterile & PCR Ready |
108.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10308884
|
Thermo Scientific™
2069-05-RI |
ART 200, con filtro, estéril, recarga | 200 μL | Micropunto, Baja retención | Sterile & PCR Ready |
120.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10144414
|
Thermo Scientific™
2069-RI |
ART 200, con filtro, estéril, recarga | 200 μl | MicroPoint, inserto de recarga | Sterile & PCR Ready |
105.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10114504
|
Thermo Scientific™
2139-05-RI |
ART 10, con filtro, estéril, recarga | 10 μl | MicroPoint, Retención baja | Sterile & PCR Ready |
120.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10636235
|
Thermo Scientific™
2139-RI |
ART 10, con filtro, estéril, recarga | 10 μl | MicroPoint, inserto de recarga | Sterile & PCR Ready |
105.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10266944
|
Thermo Scientific™
2149E-RI |
ART 20E, con filtro, estéril, recarga | 10 μl | MicroPoint, rack de recarga | Sterile & PCR Ready |
108.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10490215
|
Thermo Scientific™
2149P-05-RI |
ART 20P, con filtro, estéril, recarga | 20 μl | MicroPoint, Retención baja | Sterile & PCR Ready |
124.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10083064
|
Thermo Scientific™
2149P-RI |
ART 20P, con filtro, estéril, recarga | 20 μl | MicroPoint, inserto de recarga | Sterile & PCR Ready |
140.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con las puntas de pipeta de barrera con inserto para recarga Thermo Scientific™ ART™, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes. Los insertos ART son ecológicos, se suministran envasados individualmente en blísteres de plástico reciclado, se han diseñado para su uso con las gradillas con bisagras ART reutilizables y forman parte del sistema de recarga ART. Las puntas con inserto para recarga se acoplan de forma segura en las gradillas con bisagras para garantizar una recarga eficaz.
Características
- Las puntas estériles están certificadas como material sin ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles con diseño MicroPoint, longitud extendida, baja retención y sistema SoftFit-L™ diseñado para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recomendado para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
Sí | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
ART |
Estériles | |
Recarga | |
Pipeta de ajuste universal | |
Sterile & PCR Ready |