Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga con barrera ART™
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa y uniforme sin comprometer la protección con este sistema de recarga con barrera.
Marca: Thermo Scientific™ 2069-RT
104.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice aplicaciones de forma precisa y uniforme, sin poner en riesgo la protección, con el sistema de recarga de barrera Thermo Scientific™ ART™, que proporciona una solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la esterilidad. Con pocillos con desviación que permiten apilar las puntas, este sistema avanzado reduce los residuos y ahorra espacio de sobremesa y de almacenamiento. La gama de productos ART está ahora más completa, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar una punta que se ajuste prácticamente a cualquier pipeta o aplicación en su laboratorio.
- Las puntas de barrera ART con filtro proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos.
- El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
- La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
- La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
- Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
- Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Especificaciones
Punta con filtro de barrera ART 200 | |
Sí | |
Natural | |
2.3 pulg | |
Sin ARNasa, ADNasa, ATP ni pirógenos | |
Estándar | |
Compatibilidad universal | |
Sterile & PCR Ready |
200 µl | |
Estériles | |
Barrera ART | |
5.88 cm | |
Gradilla | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
ART |