Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro universal y barrera, baja retención, ART™ SoftFit-L™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10754533
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
1000 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
Código de producto. 10754533
Marca: Thermo Scientific™ 276905
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con las puntas de pipeta con filtro SoftFit-L™ en gradillas con tapas abatibles. Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
El sistema SoftFit-L es compatible con pipetas Rainin LTS fabricadas por instrumento Rainin Instrument LCC.
  • Disponibles en baja retención
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 200 L, con filtro, estéril, rack
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 200 L
Longitud (imperial) 1,97 in
Longitud (métrico) 5,00 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Racl
Estilo de punta Universal, Low Retention
Código de color Verde
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L