Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta estériles con filtro ART 1000 REACH RACKED
GREENER_CHOICE
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marca:  Thermo Scientific™ 2079
87.42 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10313272
  • 200.00€ / paquete de 800
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ para especialidades, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
  • Las puntas estériles son ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR y sin endotoxinas
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson Pipetman™ y Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ART 1000 REACH, con filtro, estéril, gradilla
Con filtro
ART 1000 REACH
11.85 cm
Gradilla
Pipeta de ajuste universal
Estériles y preparados para PCR
1000 μl
Estéril
4.66 pulg
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Longitud extendida
ART
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta estériles con filtro ART 1000 REACH RACKED > Puntas de pipeta con barrera ART 1000 REACH; MicroPoint de 1000 μl, longitud extendida, punta estéril