Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de barrera ART™ para especialidades
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10420271
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10420271 1000 μl paquete de 500
1 options
Código de producto. 10420271
Marca: Thermo Scientific™ 2079GIW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ para especialidades, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μl
Esterilidad Estéril
Modelo ART 1000G
Longitud (imperial) 3,36 in
Longitud (métrico) 8,54cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato En envase individual
Estilo de punta Orificio amplio/genómicas
Fit for Purpose Estériles y preparados para PCR