Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de carga de gel ART™
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
201.00€ - 219.00€
Especificaciones
filtradas por | Sí |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Longitud (imperial) | 2,79 in |
Longitud (métrico) | 7.09 cm |
Declaraciones de limpieza | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10212911
|
Thermo Scientific™
2155 |
Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART Gel 100 | 100 µl | Carga de gel | Sterile & PCR Ready |
201.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10028990
|
Thermo Scientific™
2155P |
Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART Gel 20P | 20 µl | Carga de gel | Sterile & PCR Ready |
219.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de carga de gel Thermo Scientific™ ART™ anchas, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones.
Características:
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
- Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida de carga
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™puntas de pipeta que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta ergonómicasse han diseñado para las pipetas Gilson Pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Sí | |
2,79 in | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Carga de gel | |
Sterile & PCR Ready |
Estériles | |
7.09 cm | |
Gradilla de tapa abatible | |
ART |